Learn More
R&D Systems™ Exosome Standards (B16F10 cell line)
Codice prodotto. 18692650 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 100 μg Vials
2 x 30 μg Vials
6 x 100 μg Vials
6 x 30 μg Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18692650 6 x 100 μg Vials pezzi 6
18684351 2 x 30 μg Vials pezzi 2
18650621 6 x 30 μg Vials pezzi 6
18682591 2 x 100 μg Vials pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 18692650 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP249866600ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1868.06€
    1630.65€ / pezzi 6
    Risparmia 237.41€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentrazione LYOPH
Linea di prodotti Novus
Quantità 6 x 100 μg Vials