Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (COLO1 cell line)
Codice prodotto. 18694040 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 100 μg Vials
2 x 30 μg Vials
6 x 100 μg Vials
6 x 30 μg Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18694040 2 x 30 μg Vials pezzi 2
18655380 6 x 30 μg Vials pezzi 6
18644351 2 x 100 μg Vials pezzi 2
18652591 6 x 100 μg Vials pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 18694040 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP24984560ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    500.85€ / pezzi 2
    Risparmia 29.15€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Assay Kit (Colorimetric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentrazione LYOPH
Quantità 2 x 30 μg Vials