Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
| Concentrazione | LYOPH |
| Quantità | 2 x 100 μg Vials |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?