Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Urine)
Codice prodotto. 18654310 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 x 100 μg Vials
2 x 30 μg Vials
6 x 100 μg Vials
6 x 30 μg Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18654310 2 x 30 μg Vials pezzi 2
18638420 6 x 100 μg Vials pezzi 6
18635370 2 x 100 μg Vials pezzi 2
18692640 6 x 30 μg Vials pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 18654310 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP24984060ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    500.85€ / pezzi 2
    Risparmia 29.15€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Concentrazione LYOPH
Quantità 2 x 30 μg Vials