Learn More
CELLPATH EXPERT MOUNTING MEDIUM
Codice prodotto. 30226292
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
4 x 250 mL
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30226292 1 L 1L
30226293 4 x 250 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30226292 Fornitore CELLPATH N. del fornitore SEA160000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.80€
    63.29€ / 1L
    Risparmia 97.51€
    60% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
ExPert is a xylene-based medium, used for the mounting and subsequent preserving of slide specimens. Being a rapid-drying medium, it allows users to quickly screen slides within the laboratory.
  • ExPert possesses excellent long-term storage qualities, exhibiting no discolouration of the mounted specimen after years of archiving.
  • The refractive index is equivalent to the market leading product, being close to that of glass +20°C. Viscosity has been optimised to reduce the formation of air bubbles whilst increasing the medium's clarity.
  • Key Benefits:
  • Rapid drying
  • Suitable for manual and automated cover slipping
  • Refractive index equivalent to market leading equivalents
  • Viscosity is optimised to reduce air bubbles and increase clarity
Specifica
Product Type Mounting Medium
Reagent Type Mounting Solution
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ExPert Mounting Medium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene