Learn More
CELLPATH EXPERT XTF MOUNTING MEDIUM
Codice prodotto. 30226295
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
4 x 250 mL
Dimensione della confezione:
1L
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30226295 4 x 250 mL pezzi 4
30226294 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30226295 Fornitore CELLPATH N. del fornitore SEA190400A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
ExPert XTF is a xylene and toluene free mounting medium which is used to coverslip and permanently preserve thin stained tissue sections. Being xylene and toluene free (both of which can be carcinogenic), XTF provides enhanced safety to the end-user.
  • The refractive index is similar to ExPert being close to that of glass at +20°C.
  • Key Benefits:
  • Safe for end user as xylene and toluene free
  • Suitable for manual and automated cover slipping
Specifica
Product Type Mounting Medium
Reagent Type Mounting Solution
Volume (sistema metrico) 4 x 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ExPert XTF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: XTF Clearing Agent,Isopar E, Isobutyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate,1-dodecanethiol