Learn More
Ohaus™ Explorer™ Semi-Micro Balances
Codice prodotto. 15396948 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
120 g
120, 220 g
220 g
52, 120 g
Modello:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Modello Dimensione della confezione
15396948 120 g EX125 Pezzo
15416101 120, 220 g EX225D/AD 1 unità
15422350 120, 220 g EX225D Pezzo
15446101 220 g EX225/AD 1 unità
15476091 52, 120 g EX125D 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15396948 Fornitore Ohaus™ N. del fornitore 30218999
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Get the balance that combines extremely accurate weighing results with intelligent performance. Built for sophisticated, professional weighing, the Ohaus Explorer Semi-Micro Balance has been designed with innovative technology to ensure that your very specific weighing results are accurate.
  • Prestazioni intelligenti per applicazioni che richiedono altissima precisione
  • Il software intuitivo assicura un'esperienza utente decisamente moderna
  • Struttura concepita per una maggiore praticità d'uso
  • Display grafico VGA a colori (diagonale da 5.7 pollici), touch screen resistivo a 4 fili 
  • Tastiera QWERTY e tastierino numerico per l'immissione rapida di dati GLP e GMP e altri dati applicativi
  • Adattatore c.a. (incluso)
  • Porte di comunicazione di facile accesso tra cui 2 unità come porta USB e RS232 e una terza porta opzionale per RS232 o Ethernet 
  • Uscita dati GLP/GMP con orologio in tempo reale 
  • Funzione di trasferimento dati
  • Base metallica, involucro superiore in ABS, bacinella in acciaio inox, copertura in vetro anti-statico con sportello ribaltabile 
  • Modelli con coperchio sostituibile e sportello automatico come opzione
  • Sistema di calibrazione interna AutoCal™ completamente automatico
  • Tempo di stabilizzazione veloce
  • Quattro sensori touchless
  • Modelli con ionizzatore incorporato con sportello automatico
  • Fino a 14 lingue operative
  • Funzione SALVA su USB, interruttore di blocco menu
  • Staffa di sicurezza, gancio integrato per pesata da sotto per applicazioni di pesatura sottobilancia 
  • Piattaforma di pesatura in acciaio inox amovibile
  • Indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico e sottocarico e standby automatico
  • Modalità applicative: Pesatura, pesatura percentuale, conteggio parti, controllo pesatura, pesatura dinamica/di animali, riempimento, totalizzazione, formulazione, pesatura differenziale, determinazione della densità, ritenuta del picco, regolazione pipetta, SQC
  • Unità di misura: grammi, milligrammi, carati, grani, once, once troy, pennyweight, momme, tical, msg, tola, unità personalizzate 1, unità personalizzate 2, unità personalizzate 3
  • Applicazioni: laboratori di ricerca, farmacia, installazioni industriali leggere, aule
Order Info
Modelli OIML disponibili.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 61010-1, IEC 61010-1
Descrizione Bilancia analitica
Capacità 120 g
Tipo di display Full-color VGA Graphic Display
Leggibilità 0.01 mg
Linearità ±0.1 mg
Materiale Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan
Modello EX125
Tempo di stabilizzazione 0.1 mg: ≤3 sec., 0.01 mg: ≤8 sec.
Tipo Semi-micro Balance
Dimensioni interne (L x P x A) 350 x 230 x 393 mm
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 80 mm
Peso (sistema metrico) 7 kg
Tensione Ingresso adattatore CA: da 100 a 240 V CA 0.6 A 50