Learn More
Koettermann™ Exploris™ Mobile Cabinet
Descrizione
Includes
Four drawers
- Underbench cabinets
- Lockable casters
- Equipped with different front panels
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Profondità (sistema metrico) | 51.6 cm |
| Dimensioni (P x L x A) | 51.6 x 120 x 74 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 74 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 120 cm |
| Materiale | Steel |