Learn More
Koettermann™ Exploris™ Tall Chemical Storage Cabinet
Codice prodotto. 14895361
Click to view available options
Door Style:
Hinged
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 14895361
Marca: Koettermann™ 37500008
Storage of non-combustible, non-corrosive harmful substances.
  • Constructed of high-grade steel (1.0330), electrogalvanised, polyurethane coated
  • Soundproofed, double skin doors
Specifica
Dimensioni interne (L x P x A) 51.6 x 120 x 192 cm
Door Style Hinged
Da utilizzare con (applicazione) Storage of chemicals
N. di sportelli 2
N. di ripiani 4
Tipo di ripiano Removable
Colore White
Product Type Storage Cabinet