Learn More
Cytiva Exposure Cassette for Unmounted Screen
Product Code. 15834182 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 x 25 cm
35 x 43 cm
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (LxW) Unit Size
15834182 35 x 43 cm Each
15824182 20 x 25 cm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15834182 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29175524
 Restricted Item
Spedizione stimata: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Protects the screen from light during exposure to the sample.
  • For use with unmounted screens (not included).
  • Protects your screen from light during exposure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Application) Light exposure
For Use With (Equipment) Unmounted Screen
Dimensions (LxW) 35 x 43 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.