Learn More
Taylor Wharton™ XT Series Long-Term Cryogenic Storage Dewar
Codice prodotto. 11778509
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 L
10 L
20 L
34 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11778509 20 L Pezzo
11768509 10 L Pezzo
11788509 34 L Pezzo
11758509 8 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11778509 Fornitore Taylor Wharton™ N. del fornitore XT2011
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-03-2027
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
  • Provides extended-time storage
  • High-strength aluminium body
  • Provides maximum holding times with superior vacuum performnce and insulation
Specifica
Descrizione Long-term Cyrogenice Storage Dewar
Modello 20XTB-11M
Capacità (sistema metrico) 20 L
Materiale Aluminum
Da utilizzare con (applicazione) Cryogenic storage