Learn More
Buerkle™ Extension Rod
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
600 mm
1000 mm
Colore:
Gray
Pure White
Silver
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ChemoSampler
Mole Drill Sampler
PTFE Scoop
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Seven different drill bits are available, each of which is designed for a particular soil type
- For various applications
Specifications
Specifications
| Product Type | Extension Rod |
| Materiale | Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Equipment for ChemoSampler |
| Colore | Gray |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ChemoSampler |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |