Learn More
Fisherbrand™ Sonda esterna
Codice prodotto. 15313548 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico):
Da 0 °C a 400 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
15313548 Da 0 °C a 400 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15313548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.45€
    63.90€ / pezzi 1
    Risparmia 3.55€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For Use With: Isotemp (±1°C at 70°C) and Isotemp Advanced (±0.5°C at 70°C) Hotplates and Hotplate Stirrers
  • Ottimizzazione di prestazioni e flessibilità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Isotemp (±1°C at 70°C) and Isotemp Advanced (±0.5°C at 70°C) Hotplates and Hotplate Stirrers
Frequenza Stainless Steel
Temperatura (sistema metrico) Da 0 °C a 400 °C
Tipo Probe
Materiale Stainless Steel