Learn More
Velp™ External Probe
Codice prodotto. 15339654 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) corpo:
3 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) corpo Dimensione della confezione
15339654 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15339654 Fornitore Velp™ N. del fornitore A00000268
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
External Probe is for use with AREC.X and AREX digital hotplate stirrers
VELP External Probe is for use with AREC.X and AREX digital hotplate stirrers
  • Accessory
Specifica
Accuracy ± 1°C (PT100)
Da utilizzare con (apparecchiatura) AREC.X and AREX DIGITAL
Materiale Stainless Steel
Temperatura (sistema metrico) operativa 310°C
Tipo Temperature Probe
Diametro (sistema metrico) corpo 3 mm