Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 87-950 (ex EXTRA)
Codice prodotto. 12475120
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7.5
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12475120 8 12 paia
12465120 7.5 12 paia
12485120 9 12 paia
12495120 10 12 paia
12627041 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12475120 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 87950080BP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Extra protection for heavy duty applications.
  • Spessore superiore del 50% rispetto ai guanti felpati standard.
  • Altissima resistenza a numerosi chetoni, sali, detergenti,alcool, alcali e grassi.
  • Lattice naturale 100% senza cariche riempitive. Eccellente resistenza ai rischi meccanici, maggiore protezione contro le sostanze chimiche.
  • Clorurati: per una presa migliore e una maggiore resistenza alle sostanze chimiche.
  • Floccatura di cotone 100%. Rende un guanto pesante più morbido e confortevole. Aiuta ad assorbire la sudorazione.
  • AQL: 0,65 (EN374)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Rubber Latex
Certificazione/Conformità EN388: 2003, EN374:2003, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Materiale polso Natural Rubber Latex
Coating Material Natural Rubber Latex
Latex Free No
Product Type Immersion Gloves
Size 8
Stile 87-950
Spessore (sistema metrico) 0.75 mm
Colore polso guanto Nero
Stile polso guanto Straight
Materiale rivestimento interno Cotton Flocking
Quantità 144Pack
Resistente a Many ketones, salts, detergents, alcohols, alkalis and fats
Serie 87-950