Learn More
Globe Scientific Extra Long Transfer Pipets
Codice prodotto. 31923612 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 mL
23 mL
Tipo di imballaggio:
100/Box
100/Pk., 10 Pk/Cs.
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 5 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Individually Wrapped, 100/Cs.
Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 400
pezzi 5000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
31923612 6 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 5000
31923579 6 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. pezzi 400
31923822 6 mL Individually Wrapped, 100/Pk., 4 Pk/Cs. pezzi 400
31923689 23 mL 100/Box pezzi 100
31923690 23 mL 100/Pk., 10 Pk/Cs. pezzi 1000
31922698 23 mL Individually Wrapped, 100/Cs. pezzi 100
31922966 23 mL 20/Pk., 5 Pk/Cs. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 31923612 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 139030
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These pipets are ideal for reaching into large bottles, 24-hour urine containers, jars and cylinders.
  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Packaging: Globe Scientific's non-sterile transfer pipets are packaged in a unique dispenser box. This convenient box is small and compact and ideal for bench-top use. The hinged front panel opens for quick access to the pipets and can be closed when not in use to keep the contents clean.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 2.3 mL
Calibrato No
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL 25
Graduato No
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Tipo di imballaggio 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Colore Natural
Volume (sistema metrico) 6 mL
Lunghezza (sistema metrico) 225 mm
Tipo Transfer Pipet