Learn More
Kolmi Hopen™ Extra Strong Polyethylene Shoecovers
Codice prodotto. 17730099 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
380 x 165 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 400
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17730099 380 x 165 mm pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17730099 Fornitore Kolmi Hopen™ N. del fornitore 10.110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.98€
    83.76€ / pezzi 400
    Risparmia 14.22€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Shoecovers with extra strength to withstand tough industrial environments.
  • Extremely resistant, waterproof overshoes
  • Reinforced, 100% polyethylene material
  • Can also be used outdoors
  • Withstands wet or rough ground
  • Good mechanical resistance to abrasion and certain chemicals
Specifica
Materiale Polyethylene
Colore White
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Spessore 80 μm
Da utilizzare con (applicazione) Medical, Industrial, Laboratory
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN ISO 9001
Dimensioni (L x P) 380 x 165 mm
Quantità 400/Cs.