Learn More
Scotch-Brite™ Extra Thick Delicate Surface Cleaning Pads 350
Codice prodotto. 17108830
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
158 x 95 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17108830 158 x 95 mm pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17108830 Fornitore Scotch-Brite™ N. del fornitore 7100180770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    77.03€ / pezzi 40
    Risparmia 49.97€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Specifica
Product Type Cleaning Pad
Dimensioni (L x P) 158 x 95 mm
Lunghezza (sistema metrico) 158 mm
Quantità 40 Pk.
Stile Extra Thick
Larghezza (sistema metrico) 95 mm