Learn More
BUCHI B-811 Extraction Chamber LSV
Codice prodotto. 11957258 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
340 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11957258 340 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11957258 Fornitore BUCHI N. del fornitore 037902
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Extraction chamber with thread, LSV Borosilicate glass, L 289 mm
  • Threaded top for B-811
  • Large Sample Volume (LSV)
  • Borosilicate glass
  • Length: 289 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) B811 Extraction System
Product Type Extraction Chamber
Capacità (sistema metrico) 340 mL
Da utilizzare con (applicazione) Soxhlet extraction
Quantità 1 Pack