Descrizione
- Wall mountable
- Made of powder-coated sheet steel
- With exhaust air monitoring
- CE compliant
- Explosion proof, ATEX label: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
Specifica
Specifica
| Dimensioni (P x L x A) | 375 x 600 x 600 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Technical ventilation |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Safety storage cabinets |
| Peso (sistema metrico) | 25 kg |
| Materiale | Steel |
| Product Type | Exhaust Air Unit |