Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraction Thimbles
Codice prodotto. 10644392
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10644392 70 mL Pezzo
10274051 250 mL Pezzo
10243911 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10644392 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05431201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    34.01€ / pezzi 1
    Risparmia 19.99€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 02-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraction thimbles
  • Glass insert with bores for solids
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)