Learn More
asecos™ Extraction Unit
For installation on cabinets with exhaust air monitoring and with potential-free alarm contact
959.30€ - 1097.10€
Specifica
Profondità (sistema metrico) esterno | 400 mm |
---|---|
Descrizione | For installation on the cabinet, with exhaust air monitoring and with potential-free alarm contact, CE compliant: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, explosion-proof, extraction from: EX-Zone 2 / installation: outside any EX-ZONE |
Dimensioni (P x L x A) | 400 x 200 x 200 mm |
Materiale | Steel |
Product Type | Extraction unit |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13433887
|
asecos™
16454 |
Tall cabinets |
959.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15967826
|
asecos™
27412 |
Drum cabinets (especially designed for the pressure conditions and volumentric flows of safety storage cabinets with a large internal volume) |
1097.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Extraction units/modules for installation on the cabinet or wall mounting – ready to plug-in, easy and quick installation
- Safe capturing of escaping vapours and gases at the point where they are released or produced
- Very low noise, ideal for direct installation at the workplace
- With connection cable and power cord
- Connecting fitting DN 75
- ATEX compliant: C` II 3/-G Ex c llC T4
- With extraction air monitoring
- Integrated pressure leak detector
- The green LED turns off in case of failure and the red LED lights up
Specifica
400 mm | |
400 x 200 x 200 mm | |
Extraction unit | |
200 mm | |
200 mm |
For installation on the cabinet, with exhaust air monitoring and with potential-free alarm contact, CE compliant: C ` II 3/- G Ex c IIC T4, explosion-proof, extraction from: EX-Zone 2 / installation: outside any EX-ZONE | |
Steel | |
Extraction unit for installation on the cabinet – ready to plug-in, easy and quick installation | |
Powder-coated plain |