Learn More
asecos™ Extraction Unit
Codice prodotto. 11928827 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
10.1 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
11928827 10.1 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
For indoor use only
Codice prodotto. 11928827 Fornitore asecos™ N. del fornitore 14220
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Extraction units/modules for installation on the cabinet or wall mounting – ready to plug-in, easy and quick installation
Extraction units/modules for installation on the cabinet or wall mounting – ready to plug-in, easy and quick installation
Safe capturing of escaping vapours and gases at the point where they are released or produced
  • Very low noise, ideal for direct installation at the workplace
  • With connection cable and power cord
  • Connecting fitting DN 75
  • ATEX compliant: C` II 3/-G Ex c llC T4
Specifica
Certificazione/Conformità CE compliant: C ` II 3/- G Ex c IIC T4
Profondità (sistema metrico) esterno 400 mm
Descrizione Extraction Unit
Dimensioni (P x L x A) 400 x 200 x 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Safe capturing of escaping vapours and gases at the point where they are released or produced
Da utilizzare con (apparecchiatura) For tall cabinets
Altezza (sistema metrico) esterno 200 mm
Modello HF.EA.11442.
Rivestimento superficiale Powder-coated plain
Peso (sistema metrico) 10.1 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 200 mm
Product Type Extraction Unit