Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor acc. to Soxhlet
Codice prodotto. 10634202
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10634202 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10634202 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05367073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00€
    816.42€ / pezzi 1
    Risparmia 343.58€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor head with flange LF 100
  • Made of DURAN™ tubing
  • Flat flange lid LF100 center neck NS 45/40
  • Clamp for LF100
  • Dimroth condenser with cone
  • With thread connectors GL 14
  • Round bottom flask capacity: 2,000 mL NS 29/32
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L
Include Flange