Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. to Soxhlet
Codice prodotto. 10121571
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1 L
Giunto rastremato standard:
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 71/51
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10121571 500 mL NS 60/46 Pezzo
10047910 200 mL NS 45/40 Pezzo
10681702 70 mL NS 34/35 Pezzo
10151521 100 mL NS 45/40 Pezzo
10558421 250 mL NS 45/40 Pezzo
10663511 300 mL NS 60/46 Pezzo
10444451 1 L NS 71/51 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10121571 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05400158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    195.77€ / pezzi 1
    Risparmia 101.23€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor heads acc. to DIN 12602
  • Available with/without NS stopcock
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass 3.3
Giunto rastremato standard NS 60/46