Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. to Soxhlet with Flange
Codice prodotto. 10408602
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10408602 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10408602 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05367201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.00€
    396.48€ / pezzi 1
    Risparmia 204.52€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor head with flange LF 100
  • Capacity: 2,000 mL
  • Made of DURAN™ tubing
  • Pack: 1 piece
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2 L