Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. to Thielepape
Codice prodotto. 10040241
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10040241 150 mL Pezzo
10274241 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10040241 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05405143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    204.72€ / pezzi 1
    Risparmia 106.28€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor heads acc. to Thielepape
  • With NS 2-way stopcock
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Borosilicate Glass 3.3
Giunto rastremato standard NS 45/40