Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads Acc. To Twisselmann
Codice prodotto. 10335691
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
100 mL
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10335691 70 mL Pezzo
10421093 150 mL Pezzo
10602862 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10335691 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05415131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    125.21€ / pezzi 1
    Risparmia 65.79€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor heads
  • Acc. to Twisselmann
  • With vacuum jacket
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Materiale Borosilicate Glass 3.3
Quantità 1 Ea.
Giunto rastremato standard NS 34/35