Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads for Specific Heavy Solvents
Codice prodotto. 10661702
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10661702 500 mL Pezzo
10654582 100 mL Pezzo
10151471 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10661702 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05433158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    296.39€ / pezzi 1
    Risparmia 152.61€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • For the extraction of liquids with specific heavy solvents
  • With insert filter (porosity: 0)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Fritte P0
Giunto rastremato standard NS 60/46