Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Heads for Specific Light Solvents
Codice prodotto. 10385971
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10385971 100 mL Pezzo
10409752 250 mL Pezzo
10624392 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10385971 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05432137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    207.40€ / pezzi 1
    Risparmia 107.60€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • For the extraction of liquids with specific light solvents
  • With insert filter (porosity: 0)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Fritte P0
Giunto rastremato standard NS 45/40