Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractor Thimbles for Solids
Codice prodotto. 10559581
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10559581 100 mL Pezzo
10070521 70 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10559581 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05431137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    95.00€ / pezzi 1
    Risparmia 56.00€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 23-10-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • For solids
  • For glass inserts for solids
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Nessun giunto rastremato standard NS 45/40