Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Knöfler-Böhm
Codice prodotto. 10151951
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Parte inferiore giunto rastremato standard:
NS 29/32
NS 45/40
NS 60/46
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Parte inferiore giunto rastremato standard unitSize
10151951 30 mL NS 29/32 Pezzo
10204011 150 mL NS 45/40 Pezzo
10214011 250 mL NS 45/40 Pezzo
10766761 500 mL NS 60/46 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10151951 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05375025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    262.35€ / pezzi 1
    Risparmia 134.65€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • The complete apparatuses are consisting of: Jacketed extractor head made of DURAN™ tubing, Dimroth condenser (details on page 71)
  • With thread GL 14
  • Made of DURAN™ tubing
  • Round bottom flask
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale Duran Glass
Parte inferiore giunto rastremato standard NS 29/32