Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Knöfler-Böhm
Codice prodotto. 10766761
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Parte inferiore giunto rastremato standard:
NS 29/32
NS 45/40
NS 60/46
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Parte inferiore giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10766761 500 mL NS 60/46 Pezzo
10151951 30 mL NS 29/32 Pezzo
10204011 150 mL NS 45/40 Pezzo
10214011 250 mL NS 45/40 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10766761 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05375058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.00€
    541.67€ / pezzi 1
    Risparmia 226.33€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 15-02-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • The complete apparatuses are consisting of: Jacketed extractor head made of DURAN™ tubing, Dimroth condenser (details on page 71)
  • With thread GL 14
  • Made of DURAN™ tubing
  • Round bottom flask
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Duran Glass
Parte inferiore giunto rastremato standard NS 60/46