Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Soxhlet with Allihn Condenser
Codice prodotto. 10204631
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
70 mL
150 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10204631 200 mL Pezzo
10234581 70 mL Pezzo
10519581 150 mL Pezzo
10614012 30 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10204631 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05365046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    247.55€ / pezzi 1
    Risparmia 104.45€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor in compact and robust design
  • With flask connection
  • Made of DURAN™ tubing
  • Allihn condenser with thread GL 14
  • Round bottom flask
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Materiale Duran Glass
Giunto rastremato standard NS 45/40