Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Thielepape
Codice prodotto. 10070531
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10070531 250 mL Pezzo
10306221 500 mL Pezzo
10644202 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10070531 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05370043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    377.14€ / pezzi 1
    Risparmia 157.86€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor head with extraction thimbles (porosity: 0)
  • Made of DURAN™ tubing
  • Dimroth condenser with thread GL 14
  • Round bottom flask
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Porosità 0
Lato giunto rastremato standard NS 45/40