Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors Acc. to Twisselmann
Codice prodotto. 10375971
Cambia vista
Click to view available options
Parte inferiore giunto rastremato standard:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Parte inferiore giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10375971 NS 45/40 Pezzo
10223911 NS 29/32 Pezzo
10283951 NS 34/35 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10375971 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05380037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    856.00€
    603.52€ / pezzi 1
    Risparmia 252.48€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 15-02-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor head with vacuum jacket
  • Made of DURAN™ tubing
  • Twisselmann condenser (improved) with thread GL 14
  • Round bottom flask
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Duran Glass
Parte inferiore giunto rastremato standard NS 45/40