Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Solids
Codice prodotto. 10488402
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10488402 100 mL Pezzo
10060521 250 mL Pezzo
10356121 70 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10488402 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05431037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    213.55€ / pezzi 1
    Risparmia 89.45€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 15-02-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor head with glass thimbles for solids
  • Made of DURAN™ tubing
  • Dimroth condenser (details on page 71)
  • With thread GL 14
  • Round bottom flask
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass 3.3
Lato giunto rastremato standard NS 45/40