Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Specific Heavy Solvents
Codice prodotto. 10577661
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10577661 250 mL Pezzo
10111381 100 mL Pezzo
10191421 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10577661 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05433049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.00€
    429.73€ / pezzi 1
    Risparmia 179.27€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 18-02-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor head with insert filter (frit, porosity: 0), with PTFE valve stopcock
  • Dimroth condenser with thread GL 14
  • Round bottom flask
  • DURAN™
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Porosità 0
Lato giunto rastremato standard NS 45/40