Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extractors for Specific Light Solvents
Codice prodotto. 10684582
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10684582 1 L Pezzo
10644091 250 mL Pezzo
10674582 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10684582 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05432058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    809.00€
    570.90€ / pezzi 1
    Risparmia 238.10€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 15-02-2027
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extractor head with insert filter (frit, porosity: 0)
  • With PTFE valve stopcock
  • Made of DURAN™ tubing
  • Dimroth condenser
  • With thread GL 14
  • Round bottom flask
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Porosità 0
Lato giunto rastremato standard NS 60/46