Learn More
EKASTU Safety Eye Wash Bottle ECO with funnel, EY
Codice prodotto. 10595875
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Bottiglia risciacquo occhi
Capacità (sistema metrico):
200mL
600mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Capacità (sistema metrico)
10595875 Bottiglia risciacquo occhi 600mL
10135424 Bottiglia risciacquo occhi 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10595875 Fornitore EKASTU Safety N. del fornitore 177011
Spedizione stimata: 18-12-2026
EKASTU Eye Wash Bottle ECO with funnel, EY it for the immediate rinsing of eyes after corrosion by acids, basis and other harmful substances. It can be used in upright and horizontal positions.
  • Economical construction
  • PE bottle with screwed-on eye funnel and tilting valve
  • Leak-proof
Specifica
Capacità (sistema metrico) 600mL
Colore chiaro
Da utilizzare con (applicazione) Protect against Cold, Heat and Humidity
Altezza (sistema metrico) 24,5cm
Materiale Polietilene a bassa densità (LDPE)
Product Type Bottiglia risciacquo occhi
Sterilità Sterile
Requisiti di stoccaggio Temperatura ambiente; Proteggere dal freddo, dal caldo e dall'umidità
Peso (sistema metrico) circa. 85 grammi
Larghezza (sistema metrico) 5,5 cm