Learn More
EKASTU Safety Eye Wash Bottle with funnel, FD
Codice prodotto. 10541325
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
riempita (200 ml)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico)
10541325 riempita (200 ml)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10541325 Fornitore EKASTU Safety N. del fornitore 177112
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
EKASTU Eye Wash Bottle with funnel, FD is for the immediate rinsing of eyes after corrosion by acids, basis or other harmful substances. It can be used in upright and horizontal positions.
  • Can be stored -maintenance free
  • PE bottle with screwed-on eye funnel and tilting valve
  • Leak-proof
Specifica
Capacità (sistema metrico) riempita (200 ml)
Certificazione/Conformità DIN EN 15154-4
Colore chiaro
Da utilizzare con (applicazione) Protect against Cold, Heat and Humidity
Altezza (sistema metrico) 18,0cm
Include Transportation Lock Band and Economical Construction
Materiale Polietilene a bassa densità (LDPE)
Product Type Bottiglia risciacquo occhi
Sterilità Sterile
Requisiti di stoccaggio Proteggere da luce solare, sostanze chimiche, calore, freddo e umidità
Peso (sistema metrico) circa. 230 grammi