Learn More
Staffa da muro economica per il lavaggio degli occhi
Codice prodotto. 12464940
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Trattamento per occhi di emergenza economico
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12464940 Trattamento per occhi di emergenza economico 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12464940 Fornitore Safety First N. del fornitore E410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep an Eye Wash Station Wall Bracket on hand for use with the Eye Wash Station in accordance with the Health and Safety ACOP L74 regulation for contingency supplies in case of emergency.
The 1997 Approved Code of Practice states that Where tap water is not readily available for eye irrigation, at least 1L of sterile water or sterile normal saline 0.9% in sealed disposable containers should be provided.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Trattamento per occhi di emergenza economico
Include 2 bottiglie per lavaggio oculare da 500 ml
Materiale Molded Plastic
Mounting Plastica
Product Type Staffa da muro economica per il lavaggio degli occhi
Peso (sistema metrico) 0.01 kg