Learn More
Plum™ Eyewash Station
Codice prodotto. 15791137
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15791137 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15791137 Fornitore Plum™ N. del fornitore P4611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.35€
    42.08€ / pezzi 1
    Risparmia 2.27€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Wall station with 500 mL Plum Eye Wash. Particularly suitable for small and mobile workplaces.
  • Visible and readily available first aid
  • Easily mounted on the wall close to the workplace and immediate washing may be needed
  • Ensures quick and efficient eyewash
  • Supplied with pictograms and mirror
  • Use in dust-free and dirt-free areas
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Profondità (sistema metrico) 80 mm
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Include 500 mL Eyewash
Larghezza (sistema metrico) 170 mm