Learn More
Esculape Laboratoire™ Stazione per lavaggio oculare
Codice prodotto. 11769522
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Include:
0.9% Sodium Chloride, 2 x 500 mL
0.9% Sodium Chloride, 500 mL
Soluzione blu a pH neutro da 200 ml e bottiglia da 500 ml di soluzione oftalmica sterile verde
Förpackningsstorlek:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Include Förpackningsstorlek
11769522 0.9% Sodium Chloride, 500 mL Pezzo
10617204 0.9% Sodium Chloride, 2 x 500 mL Pezzo
11987625 Soluzione blu a pH neutro da 200 ml e bottiglia da 500 ml di soluzione oftalmica sterile verde Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11769522 missing translation for 'mfr' Esculape Laboratoire™ missing translation for 'supplierNo' 8205200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.74€
    36.41€ / pezzi 1
    Risparmia 33.33€
    47% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Tilføj til indkøbskurv
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Administer emergency eye care using an Esculape™ Eyewash Station. Components of this station include those that rinse and evacuate foreign substances from the eyes.
  • Fixed position with wall bracket;
  • Ergonimic eye cup aids continuous rinsing
  • Quick release bottle caps
  • Instructions in three languages
  • Three year shelf life if unopened
Tekniske data
Da utilizzare con (applicazione) Per la rimozione di particelle o polvere; reidrata gli occhi
Include 0.9% Sodium Chloride, 500 mL
Product Type Stazione di lavaggio occhi
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.