Learn More
Esculape Laboratoire™ Stazione per lavaggio oculare
Codice prodotto. 11987625
Cambia vista
Click to view available options
Include:
0.9% Sodium Chloride, 2 x 500 mL
0.9% Sodium Chloride, 500 mL
Soluzione blu a pH neutro da 200 ml e bottiglia da 500 ml di soluzione oftalmica sterile verde
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include unitSize
11987625 Soluzione blu a pH neutro da 200 ml e bottiglia da 500 ml di soluzione oftalmica sterile verde Pezzo
10617204 0.9% Sodium Chloride, 2 x 500 mL Pezzo
11769522 0.9% Sodium Chloride, 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11987625 Fornitore Esculape Laboratoire™ N. del fornitore 8205203
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Administer emergency eye care using an Esculape™ Eyewash Station. Components of this station include those that rinse and evacuate foreign substances from the eyes.
  • Fixed position with wall bracket;
  • Ergonimic eye cup aids continuous rinsing
  • Quick release bottle caps
  • Instructions in three languages
  • Three year shelf life if unopened
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per la rimozione di particelle o polvere; reidrata gli occhi
Include Soluzione blu a pH neutro da 200 ml e bottiglia da 500 ml di soluzione oftalmica sterile verde
Product Type Stazione di lavaggio occhi mista