Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Amine-PEG3-Biotin
Codice prodotto. 11881215 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11881215 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11881215 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21347
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00€
    315.65€ / 50mg
    Risparmia 105.35€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Biotinylate proteins or surfaces using EDC or other amine-reactive crosslinkers with a mid-length (22.9A) biotinylation reagent containing a 3-unit polyethylene glycol spacer.
Thermo Scientific™ EZ-Link Amine-PEG3-Biotin is a biotinylation reagent that contains a 3-unit polyethylene glycol (PEG) spacer arm and a terminal primary amine for conjugation and protein labeling with EDC or other crosslinkers.
Amine-PEG2-Biotin is a water-soluble biotin compound containing polyethylene glycol (PEG) spacer arm and a terminal primary amine. The hydrophilic PEG spacer arm imparts water solubility that is transferred to molecules that are conjugated to the biotin compound. The PEG spacer arm also gives this reagent a long and flexible connection to minimize steric hindrance involved with binding to avidin molecules. The amine group of this amine-PEG-biotin compound can be reacted with the crosslinker EDC to form conjugates with carboxylates and 5' phosphates.
Highlights:
  • Use the EDC crosslinker to couple this analog to carboxyl (-COOH) groups or 5' phosphate groups
  • Water-soluble, polyethylene glycol (PEG) spacer arm
  • Longer chain length for reduction of steric hindrance
  • PEG spacer arm transfers hydrophilicity to final conjugate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Amine-PEG3-Biotin
Quantità 50 mg
Content And Storage Store at 4°C.
Linea di prodotti EZ-Link
Permeabilità celle Cell-Impermeant
Chemical Reactivity Carboxylic Acid, Ketone, Aldehyde
Reactive Moiety Amine
Solubility Water
Label or Dye Biotin
Spacer Mid-length, Pegylated
Tipo di etichetta Biotin & Analogs
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EZ-Link Amine-PEG3-Biotin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: EZ-Link Amine-PEG3-Biotin