Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide PEG11-biotina
Codice prodotto. 10026073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10026073 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10026073 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21911
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Biotinylate reduced cysteines with this long, maleimide-activated, sulfhydryl-reactive biotinylation reagent with an 11-unit PEG spacer arm to enhance solubility and reach.
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimide-PEG11-Biotin is a long, maleimide-activated, sulfhydryl-reactive biotinylation reagent that includes an 11-unit polyethylene glycol spacer arm for increased water-solubility and reach.
Highlights:
  • Polyethylene glycol (PEG) spacer yields biotin-labeled proteins with greater solubility and less aggregation
  • Forms stable thioether bond at pH 6.5-7.5
  • PEG spacer improves aqueous solubility, allowing labeling to be performed under non-denaturing, physiological conditions
  • Extended spacer arm reduces steric hindrance in binding to avidin, streptavidin and Thermo Scientific NeutrAvidin Proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Maleimide-PEG11-Biotin
Quantità 25 mg
Content And Storage Conservare essiccato a 4 °C. Spedito a temperatura ambiente.
Linea di prodotti EZ-Link
Permeabilità celle Cell-Impermeant
Chemical Reactivity Thiol
Reactive Moiety Maleimide
Solubility DMF (Dimethylformamide), DMSO (Dimethylsulfoxide), Water
Label or Dye Biotin
Spacer Extra-long, Pegylated
Tipo di etichetta Biotin & Analogs
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EZ-Link Maleimide-PEG11-Biotin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, nickel(II) salt