Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide-PEG2-Biotina
Codice prodotto. 10519873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
10 x 2 mg
Dimensione della confezione:
50mg
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10519873 50 mg 50mg
15980186 10 x 2 mg pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10519873 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21901BID
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il biotinilato riduce le cisteine con questo breve reagente per biotinilazione solfidrilica reattiva, attivato con maleimmide, contenente un distanziatore PEG da 2 unità per aumentare la solubilità in acqua.
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimide-PEG2-Biotin is a mid-length, maleimide-activated, sulfhydryl-reactive biotinylation reagent that contains a 2-unit ethylene glycol in its spacer arm for increased water-solubility characteristics.
In evidenza:
  • Solubile in acqua; contiene un distanziatore in polietilenglicole (PEG)
  • Reagisce con gruppi di solfidrile (-SH) con pH da acido a neutro
  • Trasferisce il distanziatore PEG idrofilo al coniugato finale
  • Forma un legame di tioetere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Maleimide-PEG2-Biotin
Quantità 50 mg
Content And Storage Conservare essiccato a 4 °C. Spedito a temperatura ambiente.
Linea di prodotti EZ-Link
Permeabilità celle Non permeabile alle cellule
Chemical Reactivity Tiolo
Reactive Moiety Maleimmide
Solubility DMSO (dimetilsulfossido), acqua, DMF (dimetilformammide)
Label or Dye Biotina
Spacer Pegilato, lungo
Tipo di etichetta Biotina & omologhi