Descrizione
Thermo Scientific™ EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin enables biotinylation of DNA or RNA via UV-light-activated intercalation of the psoralen group with thymine- and other pyrimidine-containing bases to form covalent bonds.
Highlights:
- Water-soluble, polyethylene glycol (PEG) spacer arm
- Much higher coupling yield than achieved with photoactivatable biotin
- Psoralen moiety reacts through a cyclo-addition mechanism with the 5,6 double bond in thymine- and other pyrimidine-containing bases
- Covalent attachment occurs with exposure to UV light (approximately equal to 350nm)
- Great for biotinylating DNA/RNA probes (∽1 biotin/10-20 bases)
- Ultrahigh sensitivity relative to radiolabeled probes (<100 femtograms)
- Does not interfere with hybridization
Specifica
Specifica
| Product Type | Psoralen-PEG3-Biotin |
| Quantità | 5 mg |
| Content And Storage | Store at 4°C protected from light and moisture. Shipped at ambient temperature. |
| Linea di prodotti | EZ-Link |
| Permeabilità celle | Cell-Impermeant |
| Chemical Reactivity | Light-activated |
| Reactive Moiety | Psoralen |
| Solubility | DMF (Dimethylformamide), DMSO (Dimethylsulfoxide), Water |
| Label or Dye | Biotin |
| Spacer | Extra-long, Pegylated |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin