Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Codice prodotto. 11851185 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
10 x 1 mg
Dimensione della confezione:
50mg
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11851185 50 mg 50mg
15940737 10 x 1 mg pezzi 10
17872556 10 x 1 mg pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11851185 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 21217
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin is a short-chain, water-soluble biotinylation reagent for labeling antibodies, proteins and other molecules that have primary amines.
Label antibodies, proteins and other molecules that have primary amines with Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, a short-chain, water-soluble biotinylation reagent.
  • Protein labeling - biotinylate antibodies to facilitate immobilization, purification or detection using streptavidin resins or probes
  • Cell surface labeling - biotinylates only surface proteins of whole cells because the negatively charged reagent does not permeate cell membranes
  • Amine-reactive - reacts with primary amines (-NH2), such as lysine side-chains or the amino-termini of polypeptides
  • Soluble - charged sulfo-NHS group increases reagent water solubility compared to ordinary NHS-ester compounds
  • Irreversible - forms permanent amide bonds; spacer arm cannot be cleaved
  • Very short - spacer arm (total length added to target) is 13.5 angstroms; it consists of the native biotin valeric acid group only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin
Product Type Sulfo-NHS-Biotin
Quantità 50 mg
Content And Storage Store desiccated at -20°C. Shipped at ambient temperature.
Linea di prodotti EZ-Link
Permeabilità celle Cell-Impermeant
Chemical Reactivity Amine
Reactive Moiety Active Ester, Succinimidyl Ester, Sulfo-NHS Ester
Solubility DMF (Dimethylformamide), DMSO (Dimethylsulfoxide), Water
Label or Dye Biotin
Spacer Short
Tipo di etichetta Biotin & Analogs
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin